Tisk…
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 3410 CZK
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13185514
CAS číslo: 1214344-15-6