Tisk…
2-Fluoro-3-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53504-1G PC53504-250MG
APOSPC53504-1GEA 20470 CZK
APOSPC53504-1G APOSPC53504-250MG
2-Fluoro-3-iodoaniline
2-Fluoro-3-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396913
CAS číslo: 1261500-65-5