Tisk…
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535039-100MG PC535039-250MG
APOSPC535039-100MGEA 1620 CZK
APOSPC535039-100MG APOSPC535039-250MG
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23163182
CAS číslo: 1383976-40-6