Tisk…
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 1210 CZK
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27939250
CAS číslo: 3824-45-1