Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 1040 CZK
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18257687
CAS číslo: 1211526-51-0