Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 6580 CZK
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190.013 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16988804
CAS číslo: 1211536-01-4