4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535034-100MG
PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA
3970
CZK
APOSPC535034-100MG
APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFN MW: 190.013 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16609967 CAS číslo: 1211583-78-6 |