Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 3270 CZK
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606179
CAS číslo: 1227586-78-8