Tisk…
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 4070 CZK
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
MW: 193,977 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16609909
CAS číslo: 1227502-60-4