Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 7440 CZK
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698531
CAS číslo: 1214338-27-8