3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535029-1G
PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA
6090
CZK
APOSPC535029-1G
APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂ClF₂N Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09998888 CAS číslo: 851179-01-6 |