Tisk…
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 1210 CZK
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145.562 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16610395
CAS číslo: 1195251-01-4