2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535027-100MG
PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA
1370
CZK
APOSPC535027-100MG
APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848712 CAS číslo: 1042986-00-4 |