Tisk…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 8010 CZK
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,558 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19707620
CAS číslo: 79456-27-2