Tisk…
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 21630 CZK
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193665
CAS číslo: 1211542-21-0