6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC535023-1G
PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA
6350
CZK
APOSPC535023-1G
APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Vzorec:
C₇H₆FNO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05662399 CAS číslo: 884494-96-6 |