Tisk…
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 5290 CZK
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25478439
CAS číslo: 1805304-78-2