Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 20400 CZK
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789209
CAS číslo: 1803837-32-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III