Tisk…
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 10490 CZK
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30188795
CAS číslo: 2007925-25-7