Tisk…
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535014-1G PC535014-250MG PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA 3200 CZK
APOSPC535014-1G APOSPC535014-250MG APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11042774
CAS číslo: 391-93-5