Tisk…
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 6580 CZK
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆F₂N₂
MW: 168,143 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16876870
CAS číslo: 633336-81-9