Tisk…
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 3640 CZK
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20924197
CAS číslo: 1783512-25-3