Tisk…
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 9100 CZK
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂IO
MW: 267.999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789181
CAS číslo: 1097626-30-6