Tisk…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535008-100MG PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA 1450 CZK
APOSPC535008-100MG APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₃
MW: 263.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23707517
CAS číslo: 1427415-25-5