Tisk…
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535007-1G PC535007-250MG
APOSPC535007-1GEA 4470 CZK
APOSPC535007-1G APOSPC535007-250MG
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139.127 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12923269
CAS číslo: 854538-94-6