Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535006-100MG PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA 1580 CZK
APOSPC535006-100MG APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527529
CAS číslo: 95383-26-9