Tisk…
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535004-100MG PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA 1660 CZK
APOSPC535004-100MG APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13152285
CAS číslo: 1110663-22-3