Tisk…
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535003-100MG PC535003-250MG
APOSPC535003-100MGEA 2320 CZK
APOSPC535003-100MG APOSPC535003-250MG
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆FN·ClH
MW: 111,546 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28100743
CAS číslo: 114152-96-4