Tisk…
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 2480 CZK
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉BrFN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22988853
CAS číslo: 1624262-55-0