Tisk…
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 2650 CZK
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉BrFN·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22988854
CAS číslo: 1624261-91-1