Tisk…
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 23970 CZK
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₆F₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723441
CAS číslo: 110968-70-2