Tisk…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 705 CZK
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28064264
CAS číslo: 1473423-59-4