Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53491-1G PC53491-250MG PC53491-5G
APOSPC53491-1GEA 21730 CZK
APOSPC53491-1G APOSPC53491-250MG APOSPC53491-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18254484
CAS číslo: 1211533-18-4