Tisk…
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoro-7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
PC53490-1G PC53490-250MG
APOSPC53490-1GEA 16340 CZK
APOSPC53490-1G APOSPC53490-250MG
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₄F₄N₂O₄
MW: 268,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723440
CAS číslo: 2149597-44-2