Tisk…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53489-1G PC53489-250MG PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA 6220 CZK
APOSPC53489-1G APOSPC53489-250MG APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042448
CAS číslo: 386-71-0