Tisk…
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 17860 CZK
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₄BrF₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723347
CAS číslo: 254895-87-9