Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53484-1G PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA 22320 CZK
APOSPC53484-1G APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₃F₄IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723346
CAS číslo: 2149597-65-7