Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53482-1G PC53482-250MG
APOSPC53482-1GEA 13660 CZK
APOSPC53482-1G APOSPC53482-250MG
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClFNO₄S
MW: 253,635 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28797548
CAS číslo: 1803585-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III