Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 9330 CZK
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723303
CAS číslo: 2149589-86-4
UN: 3265
ADR: 8,III