Tisk…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53480-1G PC53480-250MG
APOSPC53480-1GEA 11740 CZK
APOSPC53480-1G APOSPC53480-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₄S
MW: 254.183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00766763
CAS číslo: 952-69-2