Tisk…
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 12200 CZK
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₅F₂I
MW: 254.016 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12547764
CAS číslo: 1208077-21-7