Tisk…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 36700 CZK
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723302
CAS číslo: 1800231-22-4