3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53472-1G
PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA
16500
CZK
APOSPC53472-1G
APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₂S MW: 235.183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25460328 CAS číslo: 1274903-99-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |