Tisk…
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TCDA
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 10350 CZK
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Vzorec: C₅H₉ClF₂O₂Si
MW: 202.659 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30723300
CAS číslo: 1700654-90-5
UN: 1760
ADR: 8 III