Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 17990 CZK
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₃F₄NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723299
CAS číslo: 89586-09-4