Tisk…
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 22320 CZK
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737869
CAS číslo: 1805420-44-3