Tisk…
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53467-1G PC53467-5G PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA 870 CZK
APOSPC53467-1G APOSPC53467-5G APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483155
CAS číslo: 1244642-70-3