Tisk…
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 18190 CZK
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30723298
CAS číslo: 1249506-21-5