Tisk…
3-Fluoro-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 8200 CZK
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09832852
CAS číslo: 2369-10-0