Tisk…
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 25820 CZK
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₂NO
MW: 167.112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24684755
CAS číslo: 717883-41-5